Merck
L0760
Sigma-Aldrich
γ-Lumicolchicine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H25NO6
CAS号:
分子量:
399.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
SMILES字符串
[H][C@@]12C=C(OC)C(=O)[C@]1([H])C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(C)=O)cc(OC)c(OC)c4OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)