Merck
I5281
SAFC
L -异亮氨酸
别名:
(2S,3R)-2-氨基-3-甲基戊酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$830.00
1 KG
$3,447.00
10 KG
$18,953.00
$830.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$830.00
1 KG
$3,447.00
10 KG
$18,953.00
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
131.17
Beilstein:
1721792
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
$830.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
non-animal source
方案
≥98.5%
表单
crystalline powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
288 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL
应用
pharmaceutical (small molecule)
异质活性
cytotoxicity, tested
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
如需获取此产品的相关文档,请联系客户支持并选择“产品文档”。请注意,需要签署保密协议才能获取该产品相关文档。
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
应用
L-异亮氨酸是一种必需氨基酸。它可以由苏氨酸生物合成或通过碳水化合物发酵合成。L-异亮氨酸氨基酸是L-亮氨酸的异构体,其侧链的位置有区别。它也被认为是一个支链氨基酸,与L-亮氨酸和L-缬氨酸同类,为细胞发育过程中的燃料和/或运输中的来源。它被用作治疗性重组蛋白和单克隆抗体的商业生物制造中的细胞培养基成分。
法律信息
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)