Merck
1.16224
SAFC
氯化钠
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
制药生产
别名:
NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 KG
查询
此产品暂未对游客身份开放,如需购买请联系+65 6593 4700或者
选择尺寸
变更视图
50 KG
查询
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-598-3
此产品暂未对游客身份开放,如需购买请联系+65 6593 4700或者
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
蒸汽压
1.3 hPa ( 865 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
solid
pH值(酸碱度)
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
溶解性
358 g/L
密度
2.17 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
氯化钠是矿物盐,在药物制剂中广泛应用。通常用作液体剂型的渗透剂(如等渗制剂)、固体剂型和半固体剂型(如乳膏剂)的填充剂或包衣剂。
由于微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert级氯化钠特别适合高风险应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
相关内容
ADC生产的偶联步骤通过稳定的连接子,将高效活性药物成分 (HPAPI) 连接到单克隆抗体上。有效偶联涉及复杂的决策,本页将概述确保偶联成功的服务和产品。
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.