Merck
S7653
Sigma-Aldrich
氯化钠
BioXtra, ≥99.5% (AT)
别名:
一氯化钠, 氯化钠, NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.5% (AT)
形狀
powder
技術
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
雜質
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH值
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
&lambda ;
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
應用
genome editing
microbiology
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钠又称石盐,是自然界最常见的矿物质之一。它是一种公认的电解质,可通过控制渗透压和水平衡,维持细胞完整性和体内平衡。由于具有抗菌特性,氯化钠在食品工业广泛用作食品添加剂和防腐剂。还可将其加入实验室缓冲液,增加离子强度。NaCl 也可用于 DNA 提取。钠和氯是生物机能中的主要电解质。
應用
氯化钠已用于:
  • 配制PBS(磷酸盐缓冲盐水)溶液。
  • 气管软骨组织样品脱细胞前的预处理。
  • 作为细菌培养用胰蛋白酶大豆琼脂培养基的成分。
  • 配制裂解缓冲液。
这种物质还可与碳酸氢钠配合使用,以调节体液酸碱平衡。
特點和優勢
通过微量元素杂质测试,确保高纯度。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Alain Boldini et al.
Scientific reports, 9(1), 11989-11989 (2019-08-21)
A variety of modeling frameworks have been proposed for ionic polymer metal composites (IPMCs), but the physical underpinnings of their actuation remain elusive. A critical step toward the validation of existing theories and transition to engineering practice entails the design
Influence of the ionic strength on the polyelectrolyte multilayers' permeability
Antipov et al.
Langmuir, 19, 2444-2448 (2003)
Salt in food processing; usage and reduction: a review
Albarracin, Willian et al
International Journal of Food Science and Technology, 46, 1329-1336 (2011)
An optimized method for measurement of gamma-H2AX in blood mononuclear and cultured cells.
Muslimovic A, et al.
Nature Protocols, 3(7), 1187-1193 (2008)
Beneficial effects of four Bacillus strains on the larval cultivation of Litopenaeus vannamei
Luis-Villase et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 321, 136-144 (2011)
商品
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
实验方案
鱼油胶囊和鲑鱼中ω-3脂肪酸的色谱分析,重点是通过使用两种不同选择性的GC色谱柱为分析师提供期望的验证性分析。
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.