Merck
H2006
Sigma-Aldrich
1-羟基苯并三唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3O
CAS号:
分子量:
135.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
156-159 °C (lit.)
SMILES 字串
On1nnc2ccccc12
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
在使用 DCC 作为缩合剂合成肽时可抑制外消旋化。
象形圖
Exploding BombExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Expl. 1.3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
1 - Explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
293.0 °F - Pensky Martens closed cup
閃點(°C)
145 °C - Pensky Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
[A new method for synthesis of peptides: activation of the carboxyl group with dicyclohexylcarbodiimide using 1-hydroxybenzotriazoles as additives].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(3), 788-798 (1970-01-01)