product name
N-(3-二甲基氨基丙基)-N'-乙基碳二亚胺 盐酸盐, crystalline
形狀
crystalline
品質等級
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Peptide Synthesis
顏色
white to off-white
mp
110-115 °C (lit.)
溶解度
H2O: ≤100 mg/mL
應用
advanced drug delivery
general analytical
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除了肽以外,EDC HCl还可用于免疫原的合成,在此过程中它以共价方式使半抗原(小的免疫反应诱导分子)连接载体蛋白,在疫苗研究中起重要作用。EDAC HCl 的多功能性还体现在其修饰核酸的能力,从而通过其5′磷酸基团标记DNA和RNA。这一点有助于这些关键分子的成像、追踪和分析,为核酸研究的进步做出贡献。
此外,EDAC HCl可充当生物分子桥( biomolecule bridge),作为交联剂将生物分子中的胺反应性NHS酯与羧基连接起来。这种技术在蛋白质偶联中有重要价值,可以创造出具有全新特性和功能的杂交分子。EDAC HCl的潜在机制涉及它与羧基反应所形成的不稳定中间体,这种中间体会主动吸引胺伴侣(amine partner)。该反应的微妙平衡突出了优化条件以实现高效偶联的重要性。N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)进一步增强了EDAC HCl的性能,稳定了中间体,从而实现两步偶联过程。这种额外的特性带来了更大的灵活性和控制能力,特别是在处理复杂生物分子的场合。
應用
- 将胰蛋白酶固定在自组装单层膜(SAM)上
- 作为制备胶原蛋白基质的一种成分
- 磷酸乙醇胺(PEt)-偶联的琼脂糖凝胶
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Stomach,large intestine,lymph node
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)