方案
≥98% (HPLC)
质量水平
表单
powder
储存条件
protect from light
颜色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)C(=O)[C@@]34C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(\C)C)(C[C@H](C\C=C(/C)C)[C@@]3(C)CC\C=C(\C)C)C4=O
InChI
1S/C35H52O4.C12H23N/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3;11-13H,1-10H2/t27-,33+,34+,35-;/m0./s1
InChI key
ZUYCAROZOLUHJY-DNSWOBEMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)