Merck
QBD10200
Sigma-Aldrich
NHS-dPEG ® 4 -生物素
别名:
(+)-Biotin-PEO4-NHS-propionate, NHS-PEO4-Biotin, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H40N4O10S
分子量:
588.67
UNSPSC代码:
12161502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
>90%
表单
solid or viscous liquid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: monofunctional
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC2C3NC(NC3CS2)=O)=O
InChI
1S/C25H40N4O10S/c30-20(4-2-1-3-19-24-18(17-40-19)27-25(34)28-24)26-8-10-36-12-14-38-16-15-37-13-11-35-9-7-23(33)39-29-21(31)5-6-22(29)32/h18-19,24H,1-17H2,(H,26,30)(H2,27,28,34)/t18-,19-,24-/m0/s1
InChI key
DTLVBHCSSNJCMJ-JXQFQVJHSA-N
一般描述
NHS-dPEG®4-生物素是一种用于生物素化反应的水溶交联剂。NHS-dPEG®4-生物素的 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)部分和游离的伯胺(如赖氨酸侧链的氨基)形成稳定的酰胺键。生物素部分用于多种应用,包括标记、超分子构建、亲和层析、下拉分析和生物素化抗体的生产。
特点和优势
NHS-dPEG ® 4 -生物素被广泛用于标记含有游离胺的分子。单分子量 NHS-dPEG ® 4 -生物素在生物素部分和标记的分子之间有一段长度精确 (19.2 Å) 的长间隔区。该 dPEG ® 垫片使生物素标记物具有高度水溶性。对于生物素化的多肽和蛋白,dPEG ® 间隔物显著减少了修饰分子的聚集和沉淀,减少了分子的非特异性结合,这两者都是已经用广泛使用的 NHS-LC-biotin 生物素化的分子的常见问题。
法律信息
受美国 7,888,536 B2 号专利保护的产品
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Magnetic separation and enzymatic catalysis conjugated colorimetric immunosensor for Hepatitis B surface antigen detection
Hu Yongqin, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 168 (2021)