Merck
I5513
Sigma-Aldrich
咪唑
for molecular biology, ≥99% (titration)
别名:
3-氮吡咯, 1,3-二氮杂-2,4-环戊二烯, 甘恶啉
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N2
CAS号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
eCl@ss:
39161001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99% (titration)
形狀
crystalline powder
儲存條件
dry at room temperature
技術
electrophoretic mobility shift assay: suitable
molecular cloning: suitable
protein purification: suitable
顏色
white
pH值
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
溶解度
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
密度
1.004 g/cm3 at 20—25 °C
1.006 g/cm3 at 20—25 °C
適合性
suitable for molecular biology
應用
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
異物活動
DNase, RNase and protease, none detected
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI 密鑰
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
咪唑,又称乙恶灵,是一种芳香杂环二唑,也是关键的生物缓冲剂,25°C 时 pH 范围为 6.2 至 7.8。它在分子生物学、生物化学、蛋白质组学等领域有着广泛的应用。在蛋白质组学中,咪唑是从 IMAC 柱中洗脱组氨酸标记蛋白质的关键。它是二价阳离子的强螯合剂,如镍和锌,它破坏了 His标签和金属离子之间的相互作用。这样可以有效地洗脱纯化的蛋白质。
此外,咪唑对于提高蛋白质纯度不可或缺。它广泛用于制备下游净化柱优化的缓冲溶液。咪唑溶液在整个蛋白质纯化过程中也是有效的洗脱剂和清洗剂。此外,咪唑可用于辣根过氧化物酶 (HRP) 的测定和 SDS-PAGE 凝胶的反向染色,用于蛋白质检测。咪唑是一种用途广泛的有价值的生物试剂。它是许多缓冲液的重要组成部分,也用于蛋白质纯化和检测方案。
應用
咪唑已用于
  • 纯化组氨酸标记的Sonic Hedgehog(shh-N)担保的裂解、洗涤和洗脱缓冲液
  • 镍亲和层析法纯化组氨酸标记醛酮还原酶的梯度洗脱缓冲液
  • 用作从树突状细胞中纯化吞噬区室的均质缓冲液组分
  • 在涉及蛋白质表达和生物活性生长因子纯化的研究中,作为结合缓冲液、洗涤缓冲液和洗脱缓冲液,用于细胞培养和细胞农业。
特别适用于 pH 6.2-7.8 范围内的缓冲液
生化/生理作用
咪唑衍生物具有抗菌、抗真菌和抗癌功能。其可与DNA相互作用,同时还可与蛋白质结合并阻止细胞分裂。这种成分还可用作微管去稳定剂,抑制拓扑异构酶和细胞色素P450家族26亚族A成员1(CYP26A1)酶。基于咪唑的抗癌药可用于癌症化疗。在固定金属亲和色谱(IMAC)纯化组氨酸标记重组蛋白时,其可用作缓冲液组分。
特點和優勢
  • 适合分子生物学、细胞生物学和生化研究
  • 可用作蛋白质分离中的缓冲剂组分
  • 不含 DNase, NICKase、RNase 和蛋白酶
  • 有效缓冲 pH 范围 6.2 至 7.8 (25 °C),pKa 为 6.9 (25 °C)
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling
Hochman E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 33860-33870 (2006)
Protein expression and purification of bioactive growth factors for use in cell culture and cellular agriculture
Semper C et al.
STAR protocols, 4, 102351-102351 (2023)
Isolation of Phagosomes from Dendritic Cells by Using Magnetic Beads
Manoury B
Bio-protocol, 3(14), 177-184 (2013)
[Purification of proteins using polyhistidine affinity tags
Bornhorst JA and Falke JJ
Methods in Enzymology, 326, 245-254 (2000)
Imidazole: Having versatile biological activities
Verma A, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)