Merck
D1750
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-phenylalanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H22N2O4S
CAS号:
分子量:
398.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25)/t18-/m0/s1
InChI 密鑰
GPIOGTIFRDHWSB-SFHVURJKSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3