主要文件
1.01116
Supelco
乙酸铵
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
乙酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7NO2
CAS号:
分子量:
77.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
211-162-9
NACRES:
NA.21
化驗:
≥98.0% (acidimetric)
等級:
ACS reagent
形狀:
solid
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
solid
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid)
≤2% Water
燃燒殘留物
≤0.01% (as sulfate)
pH值
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
體積密度
410 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 缓冲液制备中的乙酸铵:一项研究强调了乙酸铵在分子生物学应用缓冲溶液中的应用,强调了其在维持pH稳定性和与各种生化过程相容性方面的作用(Ahamed等人,2024年)。
  • 用于质谱的高纯度乙酸铵:另一项研究将高纯度乙酸铵用于开发一种用于分析复杂生物样品的稳健质谱方法,证明了其在提高检测灵敏度和准确性方面的有效性(Mozayad等人,2024年)。
  • 材料科学应用:在材料科学领域,乙酸铵已被用作合成具有储能和电子应用潜力的新型材料的前驱体,展示了其多功能性和功能重要性(Hansen等人,2024年)。
  • 药物合成:一项研究强调了其在药物制剂中的作用,讨论了乙酸铵作为药物合成过程中的催化剂的应用,有助于提高生产效率和清洁度(Zhao等人,2024年)。
  • 环境测试试剂:乙酸铵在环境科学中也至关重要,尤其是在土壤和水样品的污染评估分析中,它作为有效的离子对试剂来测量各种污染物(Kopeć 等人,2024年)。
聯結
替代品:AX1220;AX1220-1;AX1220-3;AX1220-5;AX1220-20
分析報告
含量(酸度): ≥ 98.0 %
不溶物质: ≤ 0.005%
pH值(5%;水;25°C):6.7 - 7.3
氯(Cl): ≤ 0.0005%
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0002 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.0002 %
可还原高锰酸钾的物质(如甲酸): ≤ 0.005 %
炽灼残渣(如硫酸盐): ≤ 0.01 %
水: ≤ 2.0 %
对应于ACS,Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1