Merck
C5275
Sigma-Aldrich
伴刀豆球蛋白A 来源于洋刀豆 (刀豆)
Type IV-S, lyophilized powder, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
刀豆素 A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$102.00
$102.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$102.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23151817
NACRES:
NA.32
$102.00
国内现货,预计发货时间2025年4月07日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
无菌性
aseptically processed
质量水平
类型
Type IV-S
产品线
BioReagent
表单
lyophilized powder
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
salt (Contains buffer salts and NaCl)
溶解性
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy
H2O: soluble, slightly hazy
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
刀豆素A是一种结构中只含有β-折叠的蛋白质,属于豆科植物凝集素家族。[1]
应用
来自Canavalia ensiformis(杰克豆)的刀豆素A可以用于:
  • 体外细胞繁殖和细胞周期评估[2]
  • 淋巴细胞繁殖[3][4]
  • 脾细胞培养[5]
生化/生理作用
刀豆素 A 无血型特异性,但对末端 α-D-甘露糖基和 α-D-葡糖基残基具有亲和力。需要 Ca2+ 和 Mn2+ 离子存在才能显示活性。刀豆素 A 在 pH 6.5 或更低的条件下解离为二聚体。pH 在 5.8 至 7.0 之间时,刀豆素 A 以四聚体形式存在;pH 高于 7.0 时,形成更高的聚合体。根据聚合程度不同,刀豆素 A 可能显示出具有促有丝分裂的活性。琥珀酰化可以生成一种能够在 pH 高于 5.6 时仍保持二聚体形式的活性二聚体。
刀豆素A能够引起急性肝炎,可用作T?细胞有丝分裂原。它能引发自噬,抑制肝细胞癌症。[6]
分析说明
淋巴细胞转移实验被用来测试该产品时候适合细胞培养。通过溴脱氧尿苷掺入,评估了该产品的有丝分裂促进活性。该产品最多掺入≤75 ug 植物血凝素/ml培养基。
据报道, 凝集活性是μg/ml,这是通过磷酸盐缓冲溶液一系列稀释确定的。该溶液pH 6.8, 每ml溶液含有1mg Ca2+和Mn2+。该活性是在25°C下孵育1小时的2%人红细胞悬浮液可以凝集的最低浓度。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Evaluation of immune functions in captive immature loggerhead sea turtles (Caretta caretta)
Rousselet E, et al.
Veterinary Immunology and Immunopathology, 156(1-2), 43-53 (2013)
Sean J Judge et al.
The Journal of clinical investigation, 130(6), 3051-3068 (2020-03-07)
PD-1 expression is a hallmark of both early antigen-specific T cell activation and later chronic stimulation, suggesting key roles in both naive T cell priming and memory T cell responses. Although significant similarities exist between T cells and NK cells
Effect of Tapentadol on Splenic Cytokine Production in Mice
Franchi S, et al.
Anesthesia and Analgesia, 124(3), 986-995 (2017)
Amyloid fibrils formation and amorphous aggregation in concanavalin A
Vetri V, et al.
Biophysical Chemistry, 125(1), 184-190 (2007)
Effect of Varying Proportions of Lignin and Cellulose Supplements on Immune Function and Lymphoid Organs of Layer Poultry (Gallus gallus)
Hussein SM and Frankel TL
The journal of poultry science, 0180032-0180032 (2018)