Merck
所有图片(4)
主要文件
B8434
Sigma-Aldrich
抗-BrdU 抗体,小鼠单克隆抗体
clone BU-33, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗-BrdU 小鼠抗, Brdu 抗体, Brdu 抗体 - 抗-BrdU 抗体,小鼠单克隆抗体, 抗 Brdu, 抗-溴脱氧尿苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 μL
$256.00
100 μL
$727.00
200 μL
$996.00
$256.00
预计发货时间2025年4月25日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 μL
$256.00
100 μL
$727.00
200 μL
$996.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$256.00
预计发货时间2025年4月25日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
BU-33, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
wide range
包装
antibody small pack of 25 μL
浓度
~1.5 mg/mL
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using sections of intestine from mice or rats treated in vivo with BrdU
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
5′-溴-2-脱氧尿苷(BrdU)是一种可被皮肤吸收或吸入的致癌物质。BrdU溶液对光敏感。溴脱氧尿苷 (5-Bromo-2-Deoxyuridine, BrdU) 是胸苷类似物,在细胞周期的 S 期选择性掺入细胞 DNA。
小鼠抗 BrdU单克隆抗体(小鼠 IgG1)来源于 BU-33 杂交瘤,该杂交瘤由小鼠骨髓瘤细胞和用 KLH结合的溴脱氧尿苷 (BrdU) 接种的BALB/c小鼠的脾细胞融合产生。5′-Bromo-2-deoxyuridine (BrdU)染色主要用于观察体内肿瘤细胞和其他组织的增殖。
特异性
其可与掺入DNA的或与蛋白质载体偶联的BrdU(溴脱氧尿苷)特异性反应。已观察到其与IdU(碘脱氧尿苷)的交叉反应。
免疫原
与KLH缀合的溴脱氧尿苷。
应用
小鼠抗BrdU单克隆抗体用作免疫染色的一抗:
  • 用于检测5-氟脲苷标记RNA
  • 用于检测5-溴-2′-脱氧尿苷(BrdU)标记免疫反应性细胞
  • 抗BrdU标记大鼠视网膜切片
抗 BrdU 抗体用于:
  • BrdU 标记
  • 免疫组化[1]
  • 免疫染色
  • 溴脱氧尿 (BrdU) 测定
外形
含有 15mM 叠氮化钠,pH7.4,0.01M 磷酸盐缓冲盐水的溶液。
储存及稳定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。为了长期储存,在 -20 °C 下冻存工作等分试样。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。如果在 12 小时内未使用,则应丢弃工作稀释样品。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Controlling the number of melanopsin-containing retinal ganglion cells by early light exposure
Hong Jie, et al.
Experimental Eye Research, 17-26 (2013)
Does 5-bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) disrupt cell proliferation and neuronal maturation in the adult rat hippocampus in vivo?.
Hancock A, et al.
Behavioural Brain Research, 199(2), 218-221 (2009)
Regulation of later neurogenic stages of adult-derived neural stem/progenitor cells by L-type Ca2+ channels.
Teh DB, et al.
Development, Growth & Differentiation, 56(8), 583-594 (2014)
JAZ (Znf346), a SIRT1-interacting protein protects neurons by stimulating p21 (WAF/CIP1) expression.
Mallick S and D'Mello SR
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M114 (2014)
PEG?PLA nanoparticles facilitate siRNA knockdown in adult zebrafish heart.
Diao J, et al.
Developmental Biology, 406(2), 196-202 null