Merck
L7647
Sigma-Aldrich
伴刀豆球蛋白A 来源于洋刀豆 (刀豆)
Type VI, lyophilized powder
别名:
刀豆素 A
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$47.90
100 MG
$138.00
250 MG
$235.00
1 G
$754.00
$47.90
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
25 MG
$47.90
100 MG
$138.00
250 MG
$235.00
1 G
$754.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.32
$47.90
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
Canavalia ensiformis
类型
Type VI
表单
lyophilized powder
效能
≤20 μg per mL agglutination activity
杂质
Carbohydrate, essentially free
salt, essentially free
溶解性
water: 1 % (w/v)
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
来自洋刀豆(洋刀豆)的伴刀豆球蛋白 A,用于开发两性离子固定化分子印迹聚合物(ziMIPs),用于蛋白质结晶。[1]它还用于制备载有蛋白质的微凝胶,以防止微凝胶的酶促降解,通过共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)进行监测。[2]
生化/生理作用
刀豆素 A 无血型特异性,但对末端 α-D-甘露糖基和 α-D-葡糖基残基具有亲和力。需要 Ca2+ 和 Mn2+ 离子存在才能显示活性。刀豆素 A 在 pH 6.5 或更低的条件下解离为二聚体。pH 在 5.8 至 7.0 之间时,刀豆素 A 以四聚体形式存在;pH 高于 7.0 时,形成更高的聚合体。根据聚合程度不同,刀豆素 A 可能显示出具有促有丝分裂的活性。琥珀酰化可以生成一种能够在 pH 高于 5.6 时仍保持二聚体形式的活性二聚体。
制备说明
通过特异性亲和层析高度纯化。
分析说明
凝集活动:根据 1mg/mL 溶液的连续稀释液测定(该活性是在 25℃,温育 1 小时后,凝集 2% 人红细胞悬浮液的最低浓度)。 需要 A 型人血。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)