Merck
A7030
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
生物源
bovine
品質等級
化驗
≥98%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
來源
USA origin
遊離脂肪酸含量
≤0.02%
技術
ELISA: suitable
blood typing: suitable
ligand binding assay: suitable
雜質
essentially globulin free
損耗
≤5%
pH值
7
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登錄號
異物活動
protease ≤0.005 U/mg
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
牛血清白蛋白是一种在调节血液胶体渗透压中起关键作用的蛋白质。一种由583个氨基酸构成的水溶性蛋白,BSA的计算分子量为66,430 道尔顿。六个α-螺旋形成了BSA的三个同源结构域。BSA可依赖于pH进行可逆的构象异构化。蛋白的天然结构在加热时会变得具有反应性和灵活性。
该 BSA 产品针对以下特性经过专门评估和测试:
  • 非常低的蛋白酶含量/无蛋白酶
  • 非常低的脂肪酸含量/无脂肪酸
无蛋白酶 BSA 特别适用于以下应用:
  • 酶测定
  • 蛋白质测定
  • 蛋白酶敏感型技术,包括:
a. 酶免疫法(EIA)
b. 核酸杂交
c. 放射免疫测定(RIA)
應用
牛血清白蛋白已用于:
  • 作为人多能干细胞分化培养基的成分
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)和夹心 ELISA
  • 使胎儿皮层细胞具有通透性
这种 A7030 BSA 专门用作基于肽的 ELISA 测定中的封闭缓冲液成分,用于分析 COVID-19 / SARS-CoV-2 样品(Poh, C.K. et al., Nat. Commun., 11(1), 2806 (2020))。
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
特點和優勢
  • 热休克分级
  • 无蛋白酶
  • 无脂肪酸
  • 几乎不含球蛋白
準備報告
热激分级分离法制取
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Xueying Zhao et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-08-03)
Diabetic nephropathy is increasingly recognized as a major contributor to kidney failure in patients with obesity and type 2 diabetes. This study was designed to identify the molecular mediators of kidney injury associated with metabolic syndrome with or without hyperglycemia.
Hiroyuki Shinto et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 270-277 (2019-06-04)
It is very important to examine carefully the potential adverse effects of engineered nanoparticles (NPs) on human health and environments. In the present study, we have investigated the impact of interfacial serum proteins on the cell membrane disruption induced by
Fixed single-cell transcriptomic characterization of human radial glial diversity
Elliot R Thomsen
Nature Methods, 13(1), 87-93 (2016)
Phosphorylated fraction of H2AX as a measurement for DNA damage in cancer cells and potential applications of a novel assay
Jiuping Ji
PLoS ONE (2017)
Human pluripotent stem cell-derived acinar/ductal organoids generate human pancreas upon orthotopic transplantation and allow disease modelling.
Hohwieler M
Gut, 66(3), 473-486 (2017)