Merck
A2153
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
生物源
bovine
化驗
≥96% (agarose gel electrophoresis)
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
純化經由
cold ethanol fractionation
包裝
poly bottle of
來源
USA origin
技術
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
雜質
≤6.0% Loss on Drying
損耗
≤6%
pH值
6.5-7.5 (1% in 0.15 M sodium chloride)
7
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登錄號
異物活動
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
牛血清白蛋白 (BSA) 是牛肝脏产生的一种球状非糖基化α-螺旋血浆蛋白。 它含有三种结构域(I,II,III),每个结构域都含有两个心形结构的亚结构域(A和B)。
應用
牛血清白蛋白已用于:
  • 在精子运动分析中与BTS (贝兹维尔解冻液)一起用于拉伸精子
  • 作为改良 Krebs-Ringer缓冲液 (dmKRBT)的成分
  • 凝胶迁移分析
  • 作为免疫细胞化学、免疫组织化学、(4) 免疫荧光实验和夹心酶联免疫吸附分析(ELISA)中的封闭剂
  • 在流式细胞术中作为磷酸盐缓冲液 (PBS) 的成分用于重悬细胞进行分析
  • 作为蛋白质标准品用于通过Bradford法定量测定组织样品中的蛋白质
  • 测定17β HSD酶的酶活性
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
準備報告
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
通常称为第五组分(Cohn fraction V);本品采用改进的Cohn氏冷乙醇分级分离法制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Simple histochemical stain for acrosomes on sperm from several species.
Larson JL and Miller DJ
Molecular Reproduction and Development, 52(4), 445-449 (1999)
Bartolomeo Della Ventura et al.
PloS one, 12(2), e0171754-e0171754 (2017-02-10)
Biosensor-based detection provides a rapid and low-cost alternative to conventional analytical methods for revealing the presence of the contaminants in water as well as solid matrices. Although important to be detected, small analytes (few hundreds of Daltons) are an issue
Mateusz Majda et al.
Developmental cell, 43(3), 290-304 (2017-11-08)
The epidermis of aerial plant organs is thought to be limiting for growth, because it acts as a continuous load-bearing layer, resisting tension. Leaf epidermis contains jigsaw puzzle piece-shaped pavement cells whose shape has been proposed to be a result
Determination of intracellular reactive oxygen species and high mitochondrial membrane potential in Percoll-treated viable boar sperm using fluorescence-activated flow cytometry.
Guthrie HD and Welch GR
Journal of Animal Science, 84(8), 2089-2100 (2006)
Löms Ziegler-Heitbrock et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(1), 285-290 (2003-06-21)
The anti-inflammatory cytokine IL-10 can be induced by type I IFNs, but the molecular mechanisms involved have remained elusive. With in silico analysis of the human IL-10 promoter we identified a module consisting of an IFN regulatory factor 1 (IRF-1)
相关内容
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.