等級
for molecular biology
品質等級
形狀
gel form
不包含
ethidium bromide
濃度
1.25% agarose (in 1x MOPS buffer; for RNA electrophoresis)
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
预制琼脂糖凝胶设计用于高分辨分离核酸,产生具有低背景荧光的尖锐RNA条带。预制胶用铝箔独立密封在塑料托盘中,每箱20个。
凝胶尺寸:6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
托盘尺寸:6.8 × 10.2 cm 容器托盘(适合普通水平电泳装置)
加样孔规格:8 孔,竖向样式
凝胶尺寸:6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
托盘尺寸:6.8 × 10.2 cm 容器托盘(适合普通水平电泳装置)
加样孔规格:8 孔,竖向样式
應用
预制琼脂糖凝胶已用于纯化PCR产物的电泳分析。
预制琼脂糖凝胶设计用于高分辨分离核酸,获得低背景荧光的锐利DNA和RNA条带。 预制胶用铝箔独立密封在塑料托盘中,可避免来自设备和操作的污染。 凝胶可在塑料托盘中直接开始电泳。
TBE-琼脂糖凝胶提供两种常用浓度用于DNA电泳:1%和4%。 TBE-琼脂糖凝胶中含有溴化乙锭(0.5 μg/ml),显色方便。 TBE-琼脂糖凝胶提供8、20和24孔规格。 1.0%凝胶的分离范围是500-1000 bp,4%凝胶为8-1000 bp。
MOPS - 琼脂糖凝胶(1.25%)配方不含变性剂(如甲醛或乙二醛),可用于分析总RNA、体外RNA转录本和Northern印迹。 RNA电泳一般不干扰染色。但是如果怀疑RNA有明显的二级结构,则应从产品插页中选择一种方法使RNA变性。 1.25% MOPS凝胶的分离范围是0.25-10 kb。
TBE-琼脂糖凝胶提供两种常用浓度用于DNA电泳:1%和4%。 TBE-琼脂糖凝胶中含有溴化乙锭(0.5 μg/ml),显色方便。 TBE-琼脂糖凝胶提供8、20和24孔规格。 1.0%凝胶的分离范围是500-1000 bp,4%凝胶为8-1000 bp。
MOPS - 琼脂糖凝胶(1.25%)配方不含变性剂(如甲醛或乙二醛),可用于分析总RNA、体外RNA转录本和Northern印迹。 RNA电泳一般不干扰染色。但是如果怀疑RNA有明显的二级结构,则应从产品插页中选择一种方法使RNA变性。 1.25% MOPS凝胶的分离范围是0.25-10 kb。
包裝
20 个铝箔独立包裹的凝胶。
其他說明
DNA 琼脂糖凝胶含有 1×TBE 缓冲液(0.089 MTris-硼酸盐,pH 8.3,2 mM EDTA)和 0.5 mg/mL 溴化乙锭。
RNA 琼脂糖凝胶含 1×MOPS(20 mM MOPS,5 mM 乙酸钠,1 mM EDTA 和 1 mM EGTA,pH 7.0)
RNA 琼脂糖凝胶含 1×MOPS(20 mM MOPS,5 mM 乙酸钠,1 mM EDTA 和 1 mM EGTA,pH 7.0)
品質
未检出 DNase 或 RNase 活性
外觀
凝胶尺寸: 6.0 × 9.5 cm,5.5 mm 厚
托盘尺寸: 6.8 × 10.2 cm 容器托盘;适合普通水平电泳装置
加样孔: 8 孔(纵向)、20 孔(横向)、24 孔(2 × 12 孔纵向)
托盘尺寸: 6.8 × 10.2 cm 容器托盘;适合普通水平电泳装置
加样孔: 8 孔(纵向)、20 孔(横向)、24 孔(2 × 12 孔纵向)
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Nucleic acids research, 32(2), e19-e19 (2004-01-24)
A procedure for precise assembly of linear DNA constructs as long as 20 kb is proposed. The method, which we call long multiple fusion, has been used to assemble up to four fragments simultaneously (for a 10.8 kb final product)
PloS one, 4(7), e6265-e6265 (2009-07-16)
Malignant catarrhal fever (MCF) is a lethal disease of cattle, characterized by vasculitis, necrosis, and accumulation of activated, dysregulated cytotoxic lymphocytes in various tissues. Ovine gamma herpesvirus 2 (OvHV-2) is a causative agent of MCF, which may trigger the disease
实验方案
Precast Agarose Gels for RNA Electrophoresis are suitable for separating RNA sizes from 0.25 to 10 kb.