Merck
77607
Sigma-Aldrich
苯酚
BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
别名:
苯酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 ML
$338.00
1 L
$1,040.00
$338.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 ML
$338.00
1 L
$1,040.00
About This Item
线性分子式:
C6H5OH
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$338.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
Molecular Biology
for molecular biology
质量水平
蒸汽密度
3.24 (vs air)
蒸汽压
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
产品线
BioUltra
方案
~73% (T)
表单
liquid
自燃温度
1319 °F
质量
TE-saturated
包含
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
expl. lim.
8.6 %
杂质
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
折射率
n20/D 1.48
pH值(酸碱度)
~7.8(aqueous phase)
沸点
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES字符串
Oc1ccccc1
适用性
suitable for molecular biology
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用 10 mM TRIS 缓冲液 (pH 8.0) 和 1 mM EDTA 饱和
苯酚(也称为羟基苯)是一种天然和人工合成的芳香族化合物。[1]它是一种消毒剂,具有很高的毒性。吸入、皮肤吸附或口服摄入苯酚会致细胞蛋白变性和沉淀,进而导致中毒。[2]
应用
苯酚(TE-饱和)已用于分离质粒DNA前的萃取过程。[3]此外,在DNA线性化和mRNA合成过程中,它还可用于萃取水相。[4]
注意
根据温度,可能形成少量叠加水相
其他说明
RNA 指纹图谱 - 大肠杆菌 tRNA 载体的制备[5]
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
174.2 °F - closed cup
闪点(°C)
79 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Induction of Natural Competence in Genetically-modified Lactococcus lactis
Mulder J, et al.
Bio-protocol, 1-18 (2018)
Phenol and its toxicity: A case report
Chand M, et al.
Iranian Journal of Toxicology, 247-274 (2015)
A.D. Branch et al.
Methods in Enzymology, 180, 133-133 (1989)
Mannosylated and histidylated LPR technology for vaccination with tumor antigen mRNA
Pichon C and Midoux P
Methods in Molecular Biology (2013)
Biodegradation of phenol: mechanisms and applications
van Schie PM and Young LY
Bioremediation Journal, 1222-1224 (2000)