Merck
P4557
Sigma-Aldrich
苯酚 溶液
BioReagent, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, for molecular biology
别名:
Tris-equilabrated Phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
6428463
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.52
等級:
for molecular biology
化驗:
≥99.0% (GC)
等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
pH值
7.7-8.1 (25 °C)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tris 平衡苯酚溶液是一种透明液体,上面覆盖着一层 Tris 缓冲液。 苯酚溶液可用于多种分子生物学应用。苯酚等有机化合物具有芳香族碳环,其上直接连接有羟基。一羟基苯的通用名称是苯酚。
應用
苯酚溶液可用于:
  • 作为消化反应液组分制备不含RNA酶的质粒,用于兔网织红细胞裂解液的体外翻译
  • 从拟南芥莲座叶中提取 DNA
  • 从保存纸(preservation paper)上通过标准苯酚-氯仿法标准提取血液DNA
  • 作为提取缓冲液组分,提取果浆RNA
  • 从根中提取蛋白质
  • 分离粪便 DNA
  • 提取caged RNA
生化/生理作用
苯酚-氯仿法广泛用于核酸提取。尽管苯酚不能完全抑制 RNase 活性,但在与氯仿和乙醇联用时,其独特的特性有助于核酸分离。
成分
  • 1瓶Tris-平衡苯酚(货号P4557)
  • 平衡溶液(货号B5658)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fecal Microbiome and Food Allergy in Pediatric Atopic Dermatitis: A Cross-Sectional Pilot Study
Fieten KB, et al.
International Archives of Allergy and Immunology, 175(1-2), 77-84 (2018)
Protocol Optimization of Proteomic Analysis of Korean Ginseng (Panax ginseng Meyer)
Braccia C, et al.
Journal of Separation Science, 8(4), 53-53 (2021)
PHENOLS
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry, 79-104 (1969)
Nucleic Acid Extraction Techniques
Yi-Wei Tang and Charles W. Stratton
Journal of Separation Science (2012)
Michael B Powner et al.
Nature protocols, 7(6), 1086-1096 (2012-05-12)
The mouse retinal vasculature provides a powerful model system for studying development and pathologies of the vasculature. Because it forms as a two-dimensional flat plexus, it is easily imaged in its entirety in whole-mount retinal preparations. In order to study