216674
别名:
醋酸 银盐
216674-5G
$115.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
204374
醋酸银
921017
401587
醋酸铋 (III)
T62405
三氟乙酸银
324558
乙二醇
383317
醋酸锌
323489
乙酰丙酮银
U5128
尿素
451665
氯化铜(II)
399973
乙酸钴(II)
100
ReagentPlus®
99%
powder or chunks
reagent type: catalystcore: silver
CC(O[Ag])=O
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Catalysts
Inorganic Catalysts
Lab Chemicals
Salts
Silver Compounds
Warning
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
209139
硝酸银
238287
1-碘己烷
221163
氧化银
208361
四氟硼酸银
221937
碘化铵