Merck
银化合物
银原子符号
银(Ag)是一种明亮的白色金属,因其高导电性、导热性和反射性而备受青睐。它通常以自然银(native silver )的形式存在于地壳中,通常是铜、金、铅和锌精炼的副产品。银化合物用途广泛,可应用于电子领域,尤其是以银纳米粒子的形式存在时,具有良好的导电性。在制药领域,硝酸银和磺胺嘧啶银等银化合物具有强大的抗菌特性,可用于伤口护理、植入物涂层和烧伤治疗。硝酸银还可用于摄影术,并可作为化学合成 的前体。
阅读更多
银催化剂
由于其高氧化能力和高氧化电位,银催化剂在银络合物形成的过程中得到广泛使用。此外,它们还可用作银活化剂,增强其它 催化剂(例如金)的电负性。银化合物的化学计量氧化电位有利于有机和无机合成反应的进行。均相银催化的有机转化彰显了银的独特氧化还原化学性质,可以实现具有高立体选择性和区域选择性的催化反应。银催化剂可以高效地介导分子间和分子内键的形成。使用银催化的非均相工艺包括NOx还原和一氧化碳(CO)催化氧化形成二氧化碳(CO2)的工艺。银(I)还用于多种银催化亲核加成反应和有机转化。我们的产品线包含多种用于有机合成过渡金属催化的优质银催化剂。
醋酸银
醋酸银(AgC2H3O2 )是银离子(Ag+)与醋酸根离子(C2H3O2-)通过离子键配位的化合物。在有机合成中,它常用作温和的氧化剂。在分析化学 领域,水不溶性使其成为检测卤化物的重要试剂。醋酸银还可用于香烟过滤嘴,通过催化尼古丁转化为非活性形式来减少尼古丁上瘾。此外,它还具有潜在抗病毒特性,因此成为抗病毒感染医学研究的热点。此外,它还在一种高反射、导电镀银聚合物薄膜的独特制备方法中发挥作用,有效催化了异氰基乙酸酯与各种烯烃的环化反应。
在印刷电子学中,醋酸银也是一种广为人知的前体。据报道,来源于醋酸银络合物的无颗粒 "活性墨水 "可产生接近块状银( bulk silver)导电性的痕迹(trace)。
硝酸银
硝酸银(AgNO3 )是一种用途广泛的化合物,在化工和制药行业都有重要应用。它具有高溶解性,可作为各种实验室反应的试剂,包括卤化物检测和其它银化合物的合成。作为催化剂,硝酸银可以利用 H2O2氧化剂来促进芳香族、脂肪族和共轭醛氧化成各自的羧酸。此外,在 Na2CO3 存在的情况下,它还有助于苄醇和烯丙醇的空气氧化,生成相应的醛或酮。此外,硝酸银在苯衍生物的Friedel-Crafts酰化反应中也发挥了关键作用,有助于合成相应的酮类化合物。它还有助于有机硅烷的水解氧化,从而产生氢气。
在药品中,硝酸银因其强大的抗菌特性得到广泛使用。在伤口护理中,它是局部用药的烧灼剂(cauterizing agent),用于防止感染并促进伤口愈合。此外,由于其抗菌作用,它可用于治疗新生儿结膜炎等眼部疾病。在医疗器械生产中,硝酸银涂层可防止微生物定殖(microbial colonization),增强生物相容性,降低感染风险。硝酸银可作为合成纳米材料、银复合材料和银化合物的前体。
银纳米颗粒
因其小尺寸、大表面积和量子限制效应(quantum confinement effect)等优异特性,银纳米颗粒(Ag NP)成为了众多行业中的关键制剂。银纳米粒子的催化、热学和光学特性受其尺寸和形状的影响很大。由于其表面结构和高于其它纳米材料的的大表面积-体积比,银纳米粒子具有抗菌活性。银纳米颗粒(AgNP)与细菌细胞的相互作用会导致 AgNP在细胞壁中聚集,形成凹坑并导致细胞死亡。众所周知,与较大的颗粒相比,较小的银纳米颗粒具有更有效的抗菌活性。此外,银纳米颗粒已被用于生物传感器,因为银的等离子体共振更敏锐、更强烈,这对成像系统至关重要。它们是诊断和治疗癌症的重要工具,可作为药物载体,具有靶向癌细胞、吸收光线的能力,并促进光热疗法中癌细胞的有效破坏。有趣的是,银纳米颗粒因其抗菌特性而被用于食品工业。
银纳米线
银纳米线(AgNW)是一种一维银基纳米结构,直径通常在几十到几百纳米之间。它们具有优异的电学、热学和光学特性,这些性质使其特别适合于柔性导电、光学和抗微生物应用,如触摸屏显示器、太阳能电池、薄膜加热器、医学成像和无菌服装。此外,大纵横比(large aspect ratio)导致了光伏应用中的高效光捕获。
除电子产品外,银纳米线还可用于传感器、催化和生物医学应用,展示了其在各行各业的多功能性和创新潜力。它们的独特性能导致药物的高效封装和运输,提高生物利用率并最大限度地减少副作用。它们还可作为生物传感器平台,快速灵敏地检测诊断和监测用生物分子。
氧化银
氧化银(Ag2O)是一种黑色或深棕色细粉末,可用于合成其它银化合物。在电子产品中,特别是在氧化银电池和银锌电池中,它可作为阴极材料,具有高能量密度和稳定性。 在制药行业,氧化银具有抗菌特性,这一特性使其成为伤口敷料和医疗设备中预防感染的重要成分。
在可见光和近红外线照射下,氧化银纳米颗粒可作为稳定的光催化剂。它们在近红外光下的光催化活性来源于低于 1.3 eV 的低能带隙。此外,Ag2O 纳米粒子的聚集产生了较大的表面积和众多的晶体间界(crystal boundaries ),提高了光生电子的逃逸机会和光生空穴与其它材料接触的可能性。这一点使得生产出的 Ag2O 样品具有出色的光催化活性和稳定性。
氯化银
氯化银(AgCl)是一种白色结晶化合物,被广泛用作催化剂、抗菌剂、照相材料和离子半导体材料。氯化银的高光敏性使其成为一种重要的光催化剂。它还可用作催化剂,用于以炔烃和叠氮化物 制备 1,2,3-三唑。此外,它还是合成银纳米颗粒的前体盐。
在电化学方面,氯化银因其导电性而被用于传感器和电极中。在医学领域,由于其抗菌特性它可用于伤口敷料和医疗器械,可预防感染。