Merck
PHR1600
Supelco
托吡酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
托吡酯, 2,3: 双-4,5-O-(1-甲基亚乙基)-36--D -吡喃果糖氨基磺酸酯, McN 4853, RWJ 17021, 妥泰
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$199.00
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$199.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO8S
CAS号:
分子量:
339.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1672206
API 家族
topiramate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NS(OC[C@]12[C@](OC(C)(C)O2)([H])[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])CO1)(=O)=O
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI 密鑰
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
托吡酯(Topiramate),是单糖D果糖的氨基磺酸取代物[1],广泛用作癫痫药物。[1][2]
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
托吡酯可用作药物参考标准品,通过高效液相色谱[1]和分光光度技术定量分析药物制剂中[1][2]的分析物。[2]
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
红藻氨酸 GluR5 受体拮抗剂;抗惊厥药。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAC2801。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of a new method for determination of topiramate in bulk and pharmaceutical formulation using high performance liquid chromatography-UV detection after pre-column derivatization
Majnooni BM, et al.
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences, 3(2), 179-183 (2014)
Optimized and validated flow-injection spectrophotometric analysis of topiramate, piracetam and levetiracetam in pharmaceutical formulations
Hadad G, et al.
Acta pharmaceutica, 61(4), 377-389 (2011)
Questions
  1. What is the solubility of the product Topiramate PHR1600 (CAS 97240-79-4)?
    1 answer
    1. Specific solubility information for the product is not available. The product is expected to be generally soluble in DMSO (40mg/mL), ethanol (20-60mg/mL), and DMF (~25mg/mL).