Merck
PHR1139
Supelco
苯妥英钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5,5-二苯基海因, 5,5-联苯基乙内酰脲, 苯妥英
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12N2O2
CAS号:
分子量:
252.27
Beilstein:
384532
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. P1290000
traceable to USP 1535008
API 家族
phenytoin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
293-295 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI 密鑰
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯妥英是一种众所周知的芳香族抗惊厥药,它在肝微粒体系统中进行代谢。它是癫痫发作最有效的治疗方法。它属于苯基乙内酰脲类化合物。它可以通过稳定钠通道以降低细胞之间的电导率来阻止癫痫发作期间不必要的大脑活动。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
苯妥英可用作药物参考标准品,用于通过电化学、分光光度法和色谱技术测定药物制剂和组合剂型中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
减少癫痫大发作的发生率;可能通过 Na+、K+ 和 Ca2+ 通道的影响而稳定可兴奋膜。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
腳註
该材料的检验报告示例请在下面的插槽中输入 LRAB7779。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Phenytoin: pharmacokinetics and bioavailability
Gugler R, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 19(2), 135-142 (1976)
Familial occurrence of hypersensitivity to phenytoin
Gennis MA, et al.
The American Journal of Medicine, 91(6), 631-634 (1991)
Development and validation of a stability-indicating isocratic reverse phase-liquid chromatography assay for determination of phenytoin in bulk and pharmaceutical formulations
Yong TS and Gan SN
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 38(3), 420-427 (2015)
Cimetidine interaction with phenytoin.
Hetzel DJ, et al.
British Medical Journal, 282(6275), 1512-1512 (1981)
A poly (vinylchloride) membrane electrode for determination of phenytoin in pharmaceutical formulations
Cosofret,VV and Buck RP
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 4(1), 45-51 (1986)