Merck
PHR1258
Supelco
磷酸氯喹
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
氯喹 二磷酸盐, N4-(7-氯-4-喹啉基)-N1,N1-二甲基-1,4-戊二胺 二磷酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$174.00
$174.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$174.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H26ClN3 · 2H3PO4
CAS号:
分子量:
515.86
Beilstein:
4223142
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$174.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
synthetic
质量水平
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to USP 1118000
蒸汽压
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API类
chloroquine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
储存条件
protect from light
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
颜色
white to yellow
pH值(酸碱度)
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 g/L
benzene: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
InChI key
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
磷酸氯喹是氯喹的磷酸盐,属于氨基喹啉类药物,用作抗疟药和抗阿米巴药。[1]
应用
磷酸氯喹可用作药物参考标准品,通过薄层色谱(TLC)和液相色谱(LC)技术测定药物制剂中的分析物。[2][3]
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准提供了有效的美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准的多重可追溯性。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB3715。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aminoquinolines against coronavirus disease 2019 (COVID-19): chloroquine or hydroxychloroquine
Sahraei Z, et al.
International Journal of Antimicrobial Agents, 105945(10.1016) (2020)
Determination of chloroquine and its decomposition products in various brands of different dosage forms by liquid chromatography
Abdelrahman AN, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 12(2), 205-208 (1994)
Rapid spectrofluorimetric determination of chloroquine phosphate tablets
Nelson O, et al.
International Journal of Drug Development and Research, 2(2), 412-417 (2010)
Alexander Kreuter et al.
Archives of dermatology, 145(3), 244-248 (2009-03-18)
To determine the efficacy of antimalarial drug use in patients with lupus erythematosus tumidus. Retrospective single-center study. Dermatologic clinic at a university hospital. Thirty-six patients with multifocal lupus erythematosus tumidus. Intervention Treatment with either chloroquine phosphate or hydroxychloroquine sulfate. Cutaneous
Claudia G C Cisneros et al.
Acta dermato-venereologica, 90(2), 175-178 (2010-02-20)
Toxic epidermal necrolysis-like lesions have been described in the setting of lupus erythematosus, and have been considered as a specific hyperacute variant of cutaneous lupus erythematosus, with features different from classical drug-related toxic epidermal necrolysis. We report here a series