生物来源
synthetic
等级
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
蒸汽压
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API类
chloroquine
表单
crystalline
包装
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
制造商/商品名称
USP
颜色
off-white to brown-yellowish
沸点
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
溶解性
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.