Merck
PHR1591
Supelco
阿托伐醌
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
阿托伐醌, Mepron, 反式-2-[4-(4-氯苯基)环己基]-3-羟基-1,4-萘二酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$152.00
$152.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$152.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H19ClO3
CAS号:
分子量:
366.84
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$152.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001572
traceable to USP 1044651
API类
atovaquone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
InChI key
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
阿托伐醌属于萘醌类,对寄生虫感染具有广谱活性,包括疟疾、弓形虫病和肺孢子虫肺炎。它是一种有效的抗原生动物化合物,有助于破坏疟疾寄生虫中的线粒体膜电位。[1]
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
阿托伐醌可用作药物二级标准品,用于通过液-液萃取法,以及采用紫外检测的反相高效液相色谱法测定血浆样品中的分析物。[2]
生化/生理作用
抗原生动物线粒体电子传递抑制剂中的阿托伐醌。 它还具有抗疟药和抗肺囊虫药的作用。
阿托伐醌是一种抗原生动物线粒体电子传递抑制剂;抗疟药;抗肺囊虫药,也已用于治疗弓形虫病。它是原生动物线粒体蛋白泛醌的类似物,并通过与泛醇氧化口袋中的Rieske铁硫蛋白和细胞色素b相互作用抑制细胞色素bc(1)复合物起作用。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA4707。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of the potent antiprotozoal compound atovaquone in plasma using liquid-liquid extraction followed by reversed-phase high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection
Hannan SL, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 678(2), 297-302 (1996)
Antiparasitic agent atovaquone
Baggish AL and Hill DR
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 46(5), 1163-1173 (2002)