Merck
A6013
Sigma-Aldrich
琼脂糖
Type I, low EEO
别名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
algae (Gelidium & Gracilaria)
品質等級
種類
Type I
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤10% water
EEO
0.09-0.13
轉變溫度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.15%
適合性
suitable for electrophoresis
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂是从红藻、石花菜江蓠中提取的高分子聚合物,常用于核酸分离。I型琼脂糖在分子生物学中常用于制备电泳凝胶,凝胶电泳技术可根据分子大小分离和分析DNA或RNA片段或蛋白。在植物细胞培养中,琼脂糖还可用于制作水凝胶,一种提供三维培养基质的凝胶样材料。为植物细胞提供支持和生物相容性环境,这种模拟生理条件可用于进行体内实验。在植物生物学中应用广泛,包括细胞生长、组织培养研究,以及分析植物对不同刺激的应答反应。
應用
1型琼脂糖常用于分子生物学:
  • DNA/RNA分子的凝胶电泳
  • 作为细胞培养的琼脂糖覆盖物,用于放射扩散法测定抗菌活性
  • 作为细胞培养的琼脂糖覆盖物,用于放射免疫扩散法测定抗原
  • 作为琼脂糖覆盖物,用于蚀斑试验测定病毒滴度
  • 制备琼脂糖水凝胶包封粘性介质用于三维细胞培养
  • 人组织样MRI体模组分
  • 脉冲场凝胶电泳法分析患者样本MRSA基因组用于诊断
特點和優勢
  • 低电渗(Low EEO)琼脂糖适用于一般的核酸分析
  • 适用电泳:不含DNA酶&RNA酶
  • 适用植物细胞培养
  • 适用哺乳动物细胞培养
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Genetic analysis of community isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Western Australia
Journal of Hospital Infection, 25, 97-108 (1993)
Spontaneous antibody-secreting cells against DNA and common environmental antigens in systemic lupus erythematosus
Dar O et al.
Journal of Autoimmunity, 3, 523-530 (1990)
Comparative study on characteristics of lysozymes from the hemolymph of three lepidopteran larvae, Galleria mellonella, Bombyx mori, Agrius convolvuli
Yu KH et al.
Developmental and Comparative Immunology, 26, 707-713 (2002)
Whispering gallery mode micro resonators for multi-parameter sensing applications
Mallik AK, et al.
Optics Express, 26(24), 31829-31838 (2018)
3D culture of bovine articular chondrocytes in viscous medium encapsulated in agarose hydrogels for investigation of viscosity influence on cell functions
Zheng J et al.
Journal of materials chemistry. B, 11, 7424-7434 (2023)