Merck
A0169
Sigma-Aldrich
琼脂糖
Type I-A, low EEO
别名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
種類
Type I-A
形狀
powder
雜質
≤7% water
灰分
≤0.5%
濁度
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.09-0.13
mp
86.5-89.5  °C
轉變溫度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
凝膠強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.20%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂糖是一种从海藻中获得的天然聚合物该中性线性多糖由d-半乳糖和3,6-脱水-l-半乳糖组成。它们在糖苷键的帮助下可交替连接。琼脂糖在凝胶电泳和凝胶色谱中具有重要意义。
應用
琼脂糖已被用于:
  • 作为制备肿瘤组织的成分,以嵌入细胞材料
  • 量子点分析的样品制备中
  • 琼脂糖凝固培养基的制备,以研究培养基凝固对离体胚珠培养的影响
生化/生理作用
由于其生物相容性、机械强度和低温下的胶凝能力等特性,琼脂糖已被用作生物墨水。
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Single molecules of the bacterial actin MreB undergo directed treadmilling motion in Caulobactercrescentus
Kim SY, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(29), 10929-10934 (2006)
3D bioprinting cartilage
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery, 277-304 (2018)
In vitro development of wheat (Triticum aestivum L.) from zygote to plant via ovule culture
Kumlehn J, et al.
Plant Cell Reports, 16(10), 663-667 (1997)
Peripheral Nerve Regeneration
Principles of Regenerative Medicine, 1047-1062 (2011)
Multimodal phantom of liver tissue
Chmarra MK, et al.
Testing, 8(5), e64180-e64180 (2013)