Merck
89166
Millipore
军团菌添加剂(双包装)
suitable for microbiology
别名:
军团菌 BCYE 生长添加剂
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$161.00
$161.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$161.00
About This Item
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
$161.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
无菌性
sterile
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Legionella spp.
一般描述
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Part A:
L-Cysteine hydrochloride 200.00 mg
Distilled water 5.00 ml
Part B:
Ferric pyrophosphate, soluble 125.00 mg
Distilled water 5.00 ml
One package contains 5 vials Part A and 5 vials Part B.
应用
建议用于促进军团菌生长的增菌添加剂
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)