agency
according to ISO 11731:2017
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Legionella spp.
應用
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
成分
(每瓶,足够用于 500mL 培养基)
硫酸多粘菌素 B 25,000 单位,
甘氨酸 1.5g,
茴香霉素 40mg,
万古霉素 0.5mg,
溴百里酚蓝 5mg,
溴甲酚紫 5mg,
硫酸多粘菌素 B 25,000 单位,
甘氨酸 1.5g,
茴香霉素 40mg,
万古霉素 0.5mg,
溴百里酚蓝 5mg,
溴甲酚紫 5mg,
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves