Merck
79894
Millipore
MKTTn新生霉素补充剂
suitable for microbiology
别名:
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 VIALS
$128.00
$128.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
5 VIALS
$128.00
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
41171614
NACRES:
NA.85
$128.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
无菌性
sterile
质量水平
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Salmonella spp.
应用
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
分析说明
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)