材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26s ga (cone tip)
特點
needle type N (cemented needle)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 80389
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
10 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Hamilton 的 Microliter™ 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。该活塞只能安装在与其匹配的注射器筒中。
该活塞不能用于其他注射器。
该活塞不能用于其他注射器。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)