Merck
21312
Hamilton® Microliter 注射器,胶合针
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26s ga (cone tip)
特點
needle type N (cemented needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80388
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
10 μL
相容性
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Hamilton 注射器采用气密型,可最大限度地减少 GC 分析中的气体交换。它可提供准确的注射体积。其柱塞几乎是无与伦比的。注射器可以更换或粘合。粘合的死体积较小,使用寿命较短。
Hamilton 的 Microliter 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。该活塞只能安装在与其匹配的注射器筒中。
该活塞不能用于其他注射器。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)