主要文件
26722
Hamilton® Microliter 注射器,带有 22° 斜口粘合针头
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle L 43 mm (1.71 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26s ga
特點
needle type ASN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80399
針長
43 mm (1.71 in.)
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes are available as both replaceable and cemented. Fixed (cemented) needle have smaller dead volume with shorter lifetime.
Hamilton 的 Microliter™ 注射器用于液体进样。此注射器包括玻璃针筒和手动安装的不锈钢活塞。活塞单独安装在与其匹配的注射器针筒上。活塞不能用于其他注射器。玻璃针筒安装有不锈钢活塞。针头带有特殊的 22° 斜口。
注意:不要将这些注射器用于 Merlin Microseal 隔垫。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)