材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22 ga (bevel tip)
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 81317
針長
51 mm (2 in.)
容積
1 mL
相容性
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3