Merck
02677
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-D-Leu-OH
≥98.0%
别名:
Boc-N-甲基-D-亮氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
CAS号:
分子量:
245.32
Beilstein:
4184551
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0%
表单
powder or crystals
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
颜色
white to light yellow
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI key
YXJFAOXATCRIKU-SECBINFHSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)