形狀
solution
品質等級
用途
sufficient for 500 reactions
包裝
pkg of 2 × 100 μL (10 mM each)
製造商/商標名
Roche
技術
RT-PCR: suitable
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
儲存溫度
−20°C
一般說明
PCR 核苷酸混合物 PLUS 是一种无色澄清的 dATP、dCTP、dGTP 钠盐溶液,在水中浓度为 10 mM,dUTP 浓度为 30 mM,PCR 级。这种核苷酸混合物可以直接加入到聚合酶链反应中。
使用dUTP 代替 dTTP 进行掺入可降解来自先前尿嘧啶-DNA 糖基化酶 (UNG) 反应的污染 PCR 产物,以防止先前扩增的携带污染。
使用dUTP 代替 dTTP 进行掺入可降解来自先前尿嘧啶-DNA 糖基化酶 (UNG) 反应的污染 PCR 产物,以防止先前扩增的携带污染。
應用
- 这种即用型核苷酸混合物是 dATP、dGTP 和 dCTP 钠盐的预混溶液,每种浓度为 10 mM,dUTP 浓度为 30 mM,溶于水中。这种混合物经过优化,可用于所有类型的扩增反应:PCR
- RT-PCR
- 防止携带污染
它已用于LightCycler PCR分析中,以鉴定鼻咽拭子中的百日咳博德特氏菌和副百日咳博德特氏菌。[1]也已用于定量PCR(qPCR)分析。[2]
特點和優勢
PCR 核苷酸MixPLUS 可直接添加到扩增反应中。罗氏的PCR级核苷酸经过专门制造和纯化,具有最高的化学纯度。它们可用于扩增甚至少量的模板RNA和DNA。
提高产量和性能
提高产量和性能
- 选择一种方便即用型的4种核苷酸混合物。
- 获得最高的PCR和RT-PCR灵敏度。
- 坚持最高纯度 ( 99%) 的核苷酸
包裝
1组包含4个即用型混合物
品質
在 PCR 中检测功能,以确保特异性 DNA 扩增。验证了 UNG 的去污。根据当前质量控制程序,未检出RNA酶或DNA酶。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dUTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Journal of clinical microbiology, 46(11), 3690-3702 (2008-10-11)
We developed two real-time quantitative PCR (qPCR) assays, targeting the 28S rRNA gene, for the diagnosis of zygomycosis caused by the most common, clinically significant Zygomycetes. The amplicons of the first qPCR assay (qPCR-1) from Rhizopus, Mucor, and Rhizomucor species
Journal of clinical microbiology, 40(1), 96-100 (2002-01-05)
A rapid real-time multiplex PCR assay for detecting and differentiating Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis in nasopharyngeal swabs was developed. This assay (LC-PCR-IS) targets the insertion sequences IS481 and IS1001 of B. pertussis and B. parapertussis, respectively, and is performed