等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
形狀
solution
用途
sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
sufficient for 5,000 reactions (11814362001)
sufficient for 500 reactions (11581295001)
包裝
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each])
pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each])
pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
製造商/商標名
Roche
濃度
10 mM
雜質
DNase, none detected
RNase, none detected
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
儲存溫度
−20°C
一般說明
PCR核苷酸混合物是一种包含dATP、dCTP、dGTP和dTTP钠盐的透明无色溶液,四种核苷酸在水(PCR级)中的浓度均为10mM。该核苷酸混合物可以直接添加至聚合酶链式反应中。
應用
- PCR核酸混合物已经过优化可用于所有类型的扩增反应和引物延伸反应:PCR
- RT-PCR
- cDNA合成
- 引物延伸
特點和優勢
可直接添加至扩增反应中的PCR核苷酸混合物。来自Roche的PCR级核苷酸已经过特殊制造和纯化,以达到尽可能高的化学纯度。
提高产量和性能
提高产量和性能
- 选择一种方便即用型的4种核苷酸混合物。
- 获得最高的PCR和RT-PCR灵敏度。
- 坚持最高纯度(> 99%)的核苷酸。
包裝
1组包含4个即用型混合物
品質
PCR中的功能测试
RT-PCR中的功能测试
根据现行的质量控制程序,产品中不存在污染的脱氧核糖核酸酶/切口活性。
根据现行的质量控制程序,产品中不存在污染的核糖核酸酶。
RT-PCR中的功能测试
根据现行的质量控制程序,产品中不存在污染的脱氧核糖核酸酶/切口活性。
根据现行的质量控制程序,产品中不存在污染的核糖核酸酶。
準備報告
激活剂: Mg2+
工作溶液: 如果需要,可以用蒸馏的高压灭菌水对溶液进行稀释。
储存条件(工作溶液): 它可承受50次的冻/融循环。
工作溶液: 如果需要,可以用蒸馏的高压灭菌水对溶液进行稀释。
储存条件(工作溶液): 它可承受50次的冻/融循环。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
- dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
- dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
Protocol exchange, 2010 (2010-09-28)
Conventional PCR followed by molecular cloning and sequencing of amplified products is commonly used to test clinical specimens for target sequences of interest, such as viral, bacterial or parasite nucleic acids. However, this approach has serious limitations when used to
Nature protocols, 1(3), 1559-1582 (2007-04-05)
The real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-qPCR) addresses the evident requirement for quantitative data analysis in molecular medicine, biotechnology, microbiology and diagnostics and has become the method of choice for the quantification of mRNA. Although it is often described