Merck
DNTP-RO
Roche
脱氧核苷三磷酸套装
PCR Grade, sodium salt
别名:
datp, datp、dctp、dgtp 和 dttp 套装,pcr 级, dctp, dgtp, dttp
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.21
等級
Molecular Biology
品質等級
化驗
99% (dNTP)
形狀
liquid
用途
sufficient for 37,500 reactions (03622614001)
sufficient for 6,250 reactions (11969064001)
包裝
pkg of 4 × 1,250 μL (03622614001 [4x100 mM])
pkg of 4 × 250 μL (11969064001 [4x100 mM])
製造商/商標名
Roche
濃度
<0.9% (dNDP)
顏色
colorless
溶解度
water: miscible
儲存溫度
−20°C
一般說明
该产品包含 4 个单独小瓶,PCR 级 dATP,PCR 级 dCTP,PCR 级 dGTP,PCR 级 dTTP,每种浓度为 100 mM,是一种透明无色的钠盐溶液(pH 8.3)。
應用
脱氧核苷三磷酸套装,PCR 级,适用于需要高质量试剂的多种应用。这些应用包括逆转录(RT)、聚合酶链反应(PCR)、RT-PCR、DNA 标记反应和测序/循环测序分析。
特點和優勢
来自 Roche 的 PCR 级核苷酸经过特殊制造和纯化,达到最高化学纯度。
  • PCR 级核苷酸含有至少 99% 的相关脱氧核苷-三磷酸(dNTP)和少于 0.9% 的脱氧核苷-二磷酸(dNDP)。
  • 它们以浓度为 100mM(pH8.3)的透明无色水溶液形式提供。
  • 由于制造工艺,PCR 级核苷酸不含具有修饰碱基的 dNTP,以及四焦磷酸盐和焦磷酸盐污染。四焦磷酸盐可以发生分解并形成焦磷酸盐,焦磷酸盐是一种已知的扩增反应抑制剂。因此,核苷酸的纯度对扩增反应的成功至关重要。
  • 当储存在 -15 至 -25°C 时,PCR 级核苷酸在生产日期后 30 个月保持稳定。
包裝
1 个套装包含 4 种组份
  • dATP,PCR 级,钠盐,100 mM
  • dCTP,PCR 级,钠盐,100 mM
  • dGTP,PCR 级,钠盐,100 mM
  • dTTP,PCR 级,钠盐,100 mM
品質
使用 RT-PCR 检测的功能:根据现行的质量控制程序,检测不含脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶污染,并检测切口活性。
準備報告
工作溶液:为获得最佳结果,制备含有 dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各 10mM)的脱氧核苷酸混合物;(例如,为了制备 100 μl 核苷酸混合物,将 10 μl dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各)加至 60 μl PCR 级的水中)。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 100 mM
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Michael Weichhaus et al.
International journal of oncology, 41(2), 745-752 (2012-05-23)
The past two decades have seen a drastic increase in obesity rates in Western societies and emerging countries. As such, it has become increasingly important to understand the molecular mechanisms by which obesity affects the risk of developing associated co-morbidities.
Ellen G Christensen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(9), 4064-4071 (2011-07-13)
The human food-borne pathogen Listeria monocytogenes is capable of persisting in food processing plants despite cleaning and sanitation and is likely exposed to sublethal biocide concentrations. This could potentially affect susceptibility of the bacterium to biocides and other antimicrobial agents.