Merck
11277081001
Roche
六核苷酸混合物
solution, pkg of 100 μL, sufficient for 50 labeling reactions
别名:
核苷酸混合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$160.00
$160.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
$160.00
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
$160.00
请联系客服了解存货情况
表单
solution
质量水平
用途
sufficient for 50 labeling reactions
包装
pkg of 100 μL
制造商/商品名称
Roche
技术
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
cDNA synthesis: suitable (first strand)
hybridization: suitable
颜色
colorless
溶解性
water: miscible
储存温度
−20°C
一般描述
方便的寡核苷酸混合物,用于放射性、地高辛或生物素标记的核苷酸快速随机引物标记 DNA。Klenow 聚合酶合成互补 DNA 链-作为引物的随机寡核苷酸的 OH 末端。
特异性
热灭活:通过加入2μl 0.2MEDTA (pH 8.0) 和/或加热至 65°C 10 分钟来停止反应。
应用
Hexanucleotide Mix 是所有可能序列的六聚体核苷酸混合物,用于随机引物 DNA 标记。
高比活性的 DNA 标记探针用于多种杂交技术:
  • 基因文库的筛选
  • Southern 和 northern 印迹[1]
  • 原位 杂交
  • RT-PCR[2][3]
  • cDNA文库的生成
  • 第一链cDNA的合成
  • 载体滴度测定中[4]
  • 第二链合成[5]
特点和优势
本品为 10x 浓度的随机己酸核苷酸混合物。从统计学上看,混合物可能含有多达 4096 种不同的己酸核苷酸,但这些核苷酸的含量可能不同。
内容物
反应缓冲液中的环己核苷酸(62.5 A260 单位/ml)的 10x 浓缩混合物[0.5M Tris-HCl,0.1M MgCl2,1 mM 二硫赤藓糖醇 (DTE),2 mg/mL BSA,pH 7.2 (+ 20 ℃)]
注: 混合物与 DIG DNA 标记和检测试剂盒的小瓶 5 和 DIG DNA 标记试剂盒的小瓶 5 以及随机引物 DNA 标记试剂盒的小瓶 6 中提供的完全相同。
质量
在随机引物 DNA 标记试剂盒中检测的功能。
原理
Feinberg 和 Vogelstein 开发的“随机引物”DNA 标记方法是基于所有可能的己核苷酸与待标记 DNA 的混合物进行杂交。所有序列组合在六核苷酸引物混合物中表示,这导致引物以统计方式与模板 DNA 结合。因此,保证沿模板 DNA 全长的标记程度相等。互补链采用 Klenow 酶,标记级,从随机六核苷酸引物的 3'-OH 末端合成。反应中存在的修饰脱氧核苷三磷酸([32P]、[35S]、[3H] 或 [125I] 地高辛或生物素标记)掺入新合成的互补 DNA 链。
制备说明
检测时间
标记(放射性):50 min
地高辛-11-dUTP 标记试验:80 min
样品材料
  • DNA 片段
  • 线性化质粒 DNA
  • λDNA
注: 待标记 DNA 片段的长度不影响反应。100 bp 长度的 DNA 片段与线性化质粒或 λ 同样标记-DNA。输入的 DNA 仅用作合成标记 DNA 的模板,并且在反应期间不被降解,使得使用该方法标记极少量的 DNA (10 ng) 成为可能。
合成: 所有 4 个碱基均用于合成该随机六核苷酸混合物。在最初的反应中,起始核苷酸连接到固相载体。在随后的偶联反应中,等摩尔量的 4 dNTP 与起始核苷酸连接,直到生成六聚体。然后从固相载体中释放六聚体。
寡核苷酸经 HPLC 纯化、脱盐和 5′-磷酸化。
分析说明
吸收: 62.5 A260 单位相当于 2.5 mg/mL 己酸核苷酸。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Roumen Voutev et al.
Developmental biology, 298(1), 45-58 (2006-08-01)
Ribosome biogenesis is a cell-essential process that influences cell growth, proliferation, and differentiation. How ribosome biogenesis impacts development, however, is poorly understood. Here, we establish a link between ribosome biogenesis and gonadogenesis in Caenorhabditis elegans that affects germline proliferation and
Andrew L Goodman et al.
Nature protocols, 6(12), 1969-1980 (2011-11-19)
Insertion sequencing (INSeq) is a method for determining the insertion site and relative abundance of large numbers of transposon mutants in a mixed population of isogenic mutants of a sequenced microbial species. INSeq is based on a modified mariner transposon
Elise Alspach et al.
Bio-protocol, 5(10) (2015-05-20)
Immunoprecipitation and subsequent isolation of nucleic acids allows for the investigation of protein:nucleic acid interactions. RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) is used for the analysis of protein interactions with mRNA. Combining RIP with quantitative real-time PCR (qRT-PCR) further enhances the RIP
Chen Ling et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (49)(49), doi:10-doi:10 (2011-03-30)
Recombinant vectors based on a non-pathogenic human parvovirus, the adeno-associated virus 2 (AAV2) have been developed, and are currently in use in a number of gene therapy clinical trials. More recently, a number of additional AAV serotypes have also been
Dilip Kumar et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(2), 1011-1020 (2009-01-07)
The MAPKs ERK, JNK, and p38 control diverse aspects of the immune response, including regulation of cytotoxin biology in NK cells and CTL. The chemokine CCL5 is coreleased with the cytotoxins, perforin, the granzymes, and granulysin, during the lethal hit