Merck
VPPS102NB1
Millipore
Viresolve Pro Modus 1.2 护罩
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
别名:
Viresolve® Pro Shield
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
价格与库存信息目前不能提供
材料
polyethersulfone
品質等級
產品線
EMPROVE® Filter
參數
60 psig max. inlet pressure
設備尺寸
1.2 in.
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
一般說明
Viresolve® Pro过滤方案提供全面、灵活的模板式解决方案,用于单抗和重组蛋白生物生产的病毒清除。该病毒清除方案可为各种特性的料液提供验证过的最高水平的截留保证和生产效率。。
Viresolve Pro Magnus滤器一般用于过滤中等到大规模批次体积的蛋白质。Viresolve® Pro Shield Modus 1.2过滤面积为0.07 m2,主要用于中试/小体积生产。
特點和優勢
  • 中试和中等规模生产
  • 三种不同尺寸规格
  • 完全独立(不需要夹具)
  • 一次性使用流道
  • 滤器100%通过空气/水扩散测试和二元气体测试(Binary Gas Test)
  • Shield / Shield H滤器100%通过气溶胶测试
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
準備報告
本品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维脱落”过滤器标准的材料制造。
分析報告
TOC/电导率
灭菌和100 L/m²受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb,按USP <64>检测,电导率小于1.3 µS/cm。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。根据安全工程规范(sound engineering practice)设计和生产,确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们