文件
MSPV05FS1
Millipore
Viresolve® Pod 预过滤器
Prefiltration before parvovirus removal
别名:
Pod Viresolve Prefilter, 0.55 m 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Viresolve®
參數
100-200 L process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
技術
protein purification: suitable
過濾面積
0.55 m2
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
接頭
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
设备配置:Pod
應用
细小病毒去除前预过滤
準備報告
灭菌方法
在 123 °C下进行 60 分钟的 3 个高压灭菌循环
法律資訊
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13