Merck
VPPH101NB1
Millipore
Viresolve Pro Modus 1.1 护罩 H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
别名:
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
品質等級
產品線
EMPROVE® Filter
製造商/商標名
Viresolve®
參數
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
高度
5.92 cm (2.33 in.)
長度 × 寬度 × 高度
5.9 cm (2.3 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
長度
18.62 cm (7.33 in.)
寬度
9.22 cm (3.63 in.)
過濾面積
0.017 m2
膜標稱面積
0.017 m2
重量
0.37 kg (0.81 lb)
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
接頭
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
相关类别
一般說明
Viresolve® Pro 溶液为mAb和重组蛋白生物生产中的病毒清除提供了一种全面、灵活的模板溶液。这种经过实践检验的病毒清除溶液为各种特性的进料流带来了最高水平的截留率和生产率。
Viresolve Pro Modus 设备通常用于过滤中试和中等规模批量体积的蛋白质。Viresolve® Pro Modus 1.1 Shield H除病毒预滤器的过滤面积为0.017 m2,主要用于小规模研究/中试生产。
特點和優勢
  • 中试和中等规模生产
  • 三种不同尺寸规格
  • 完全独立(不需要夹具)
  • 一次性使用流道
  • 滤器100%通过空气/水扩散测试和二元气体测试(Binary Gas Test)
  • Shield / Shield H滤器100%通过气溶胶测试
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
準備報告
本品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维脱落”过滤器标准的材料制造。
儲存和穩定性
4°C - 30°C
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。