主要文件
SCT122
Millipore
GelRed® 核酸染色剂10000X DMSO
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
别名:
Fluorescent DNA gel stain
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.31
价格与库存信息目前不能提供
技术
PCR: suitable
检测方法
fluorometric
一般描述
GelRed 是一种灵敏、稳定且对环境安全的荧光核酸染料,旨在替代高毒性溴化乙锭(EtBr),用于对琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中的dsDNA、ssDNA或RNA进行染色。GelRed和EtBr几乎具有相同的光谱(图1),因此您可以直接用GelRed代替EtBr,而无需更改现有的成像系统。此外,GelRed比EtBr更敏感(图2)。
该染料在远高于凝胶染色中使用的工作浓度的浓度下无细胞毒性和致突变性。GelRed成功通过了符合CCR标题22危险废物表征的环境安全测试,根据该测试,GelRed未被归类为危险废物。
光谱特性
吸光度:标准透射照明器(302或312 nm)
发射:溴化乙锭,SYBR或GelStar过滤器
应用
GelRed 是一种荧光核酸染色剂,旨在替代高毒性溴化乙锭(EtBr),用于对琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶中的dsDNA、ssDNA或RNA进行染色。
核酸检测
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞培养
质量
光谱性质
吸光度:标准透射照明器(302或312 nm)
发射:溴化乙锭,SYBR或GelStar过滤器
外形
调理液
储存及稳定性
GelRed 是一种非常稳定的染料。将GelRed在室温下避光保存。在较低的温度下可能会发生染料沉淀,从而导致较低的信号或凝胶表面出现沉淀。如果发生这种情况,则将溶液加热至45-50°C,保存2分钟并涡旋。避光保存。
法律信息
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
闪点(°C)
87 °C - (refers to pure substance)