技術
protein staining: suitable
儲存溫度
2-8°C
一般說明
應用
特點和優勢
- 预混溶液 省去了制备染色剂所需的时间和精力
- 灵敏度的提高 确保低丰度蛋白(低至 5 ng)可被检测到
- 快速反应 显著减少了染色和冲洗所需的时间
- 无溶剂废物 ,因此可以通过消除有害物质处置步骤来节省时间和金钱
其他說明
法律資訊
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
为满足蛋白分析的多样化需求,Sigma提供多种蛋白质可视化(染色)试剂。EZBlue™和ProteoSilver™专为蛋白质组学而设计,即使在传统的PAGE形式中依然表现出色。
实验方案
聚丙烯酰胺凝胶化学性质概述以及使用mPAGE® TurboMix Bis-Tris制胶试剂盒手动灌注聚丙烯酰胺凝胶的详细说明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.