主要文件
MABS445
Sigma-Aldrich
硬化蛋白抗体,克隆7B6.1 | MABS445
culture supernatant, clone 7B6.1, from mouse
别名:
Sclerostin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
7B6.1, monoclonal
种属反应性
rat, human
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2bκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SOST(50964)
一般描述
硬化蛋白(UniProt Q9BQB4)在人体内由SOST(又称CDD、SOST1、VBCH)基因(ORP UNQ2976/PRO7455/PRO7476;基因ID 50964)编码。硬化蛋白是一种在骨细胞中表达的糖蛋白,通过拮抗低密度脂蛋白受体相关蛋白(LRP5-/LRP6-)介导的WNT/β-连环蛋白通路信号传导,对骨量起负调节作用。绝经后妇女、老年人和长期固定患者的硬化蛋白水平升高。据报道,硬化蛋白中和抗体可增强老年雄性大鼠的骨形成、质量和强度。硬化蛋白及其抑制剂在牙科修复、再生和预防治疗方面具有潜在的应用前景。
特异性
可检测硬化蛋白同工型1(UniProt Q9BQB4-1)。对剪接同工型2(UniProt Q9BQB4-2)的反应性可能存在,但尚未确定。
免疫原
GST标记的重组蛋白,对应于人硬化蛋白的内部片段。
表位:内部
应用
免疫组化分析:代表性批次的1:250稀释液在人肾脏、大鼠肝脏和人肝脏组织中检测到硬化蛋白。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
信号传导
硬化蛋白抗体(克隆7B6.1 | MABS445)是一种针对硬化蛋白的抗体,可用于蛋白质印迹和免疫组化。
质量
通过蛋白质印迹法对RANKL重组蛋白进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液检测到0.5 µg GST标签硬化蛋白重组蛋白。
目标描述
计算分子量为24 kDa
外形
不含防腐剂的小鼠IgG2bκ单克隆抗体组织培养上清液。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Richard J Visconti et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 36(10), 1914-1930 (2021-06-27)
Human myeloma bone disease (MBD) occurs when malignant plasma cells migrate to the bone marrow and commence inimical interactions with stromal cells, disrupting the skeletal remodeling process. The myeloma cells simultaneously suppress osteoblastic bone formation while promoting excessive osteoclastic resorption.