文件
ABN78
Sigma-Aldrich
抗NeuN抗体(兔)
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human, snail, rat
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
RNA结合蛋白fox-1同源物3也被称为NeuN(神经核),在小鼠物种中由Rbfox3(也称为D11Bwg0517e,Hrnbp3)基因(基因ID 52897)编码。RNA 结合 Fox(Rbfox)剪接因子家族由三个成员组成:Rbfox1(Fox-1 或 A2BP1),Rbfox2(Fox-2 或 RBM9)和 Rbfox3(Fox-3、HRNBP3 或 NeuN)。Rbfox 蛋白通过结合可变外显子侧翼的内含子序列(U)GCAUG 来调节许多神经元转录本(pre-mRNA)的剪接。位于可变外显子下游的(U)GCAUG 基序通常会促进 Rbfox 依赖性外显子增加,而上游基序通常会抑制外显子增加。Rbfox3 最初被表征为有丝分裂后神经元的标志物,并命名为神经元核(NeuN),在大脑发育过程中通过 Numb pre-mRNA 的选择性剪接在促进神经元分化中发挥作用。据报道,在小鼠中 Rbfox3 敲除会导致海马基因表达缺陷、齿状回中突触传递和可塑性的缺陷,以及癫痫发作易感性增加和焦虑相关行为减少。同样,人 RBFOX3 基因突变也与神经发育延迟、认知障碍、自闭症特征和癫痫有关。
特異性
兔抗NeuN抗体是一种多克隆抗体,靶向在 RNA 识别基序(RRM)起始处终止的 NeuN N 端区域。靶标区域存在于 UniProt 报告的所有人类、小鼠和大鼠剪接的同工型中(A6NFN3、Q8BIF2、D4A2H6、AOA0G2K2J4)。
免疫原
GST 标签的重组小鼠 NeuN N 末端片段。
表位:N末端
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以 1:500 的稀释度在培养的胚胎 E18 大鼠海马神经元中检测到 NeuN。
免疫组化分析:一个代表性批次以 1:500 的稀释度在人(小脑和大脑皮层)和小鼠(海马)脑组织切片中检测到 NeuN 阳性神经元。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次免疫染色 4% 低聚甲醛固定的蜗牛脑中分离而来的神经元(Nikolić, L., et al. (2013).J. Exp.Biol. 216(Pt 18):3531-3541)。
免疫荧光分析:代表性批次在 4% 多聚甲醛灌注的小鼠的冷冻脑切片中检测到 NeuN 阳性神经元(Cherry, J.D., et al. (2015).J. Neuroinflammation.12:203; Huang, B., et al. (2015).Neuron.85(6):1212-1226.; Jia, G., et al. (2013).PLoS One.8(11):e81744)。
免疫荧光分析:一个代表性批次在福尔马林固定和石蜡包埋的肌萎缩性侧索硬化(ALS)人脑组织切片中检测到 NeuN 阳性神经元(Fratta, P., et al. (2015).Neurobiol.Aging.36(1):546.e1-7)。
免疫组化分析:一个代表批次在大鼠脑组织切片中检测到 NeuN 阳性神经元(Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins.5(12):2572-2588)。
蛋白质印迹分析:代表批次在小鼠和大鼠脑组织裂解物中检测到 NeuN(Huang, B., et al. (2015).Neuron.85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins.5(12):2572-2588)。
该兔多克隆抗体也可作为 Alexa Fluor 488(ABN78A4)、生物素(ABN78B)和 Cy3(ABN78C3)缀合物,用于免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组化应用。
抗 NeuN(兔)抗体,货号 ABN78 是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向 NeuN,已在免疫细胞化学、免疫荧光、免疫组化和蛋白质印迹中进行了测试。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在小鼠脑核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg 小鼠脑核提取物中检测到 MeCp2。
標靶描述
观测值〜48/42 kDa。33.87/35.12 kDa(人同工型 1/2),40.61/39.05/35.64/34.07/35.63 kDa(小鼠同工型 1/2/3/4/5),40.59kDa(大鼠;UniProt D4A2H6),34.05 kDa(大鼠;UniProt A0A0G2K2J4)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔单克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
小鼠脑核提取物
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Mizielinska, S; Lashley, T; Norona, FE; Clayton, EL; Ridler, CE; Fratta, P; Isaacs, AM
Acta neuropathologica null
Jeong-Hwi Cho et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 2949-2956 (2016-03-05)
4-Hydroxy‑3-methoxybenzaldehyde (vanillin) and 4-hydroxybenzyl alcohol (4-HBA) are well‑known phenolic compounds, which possess various therapeutic properties and are widely found in a variety of plants. In the present study, the effects of vanillin and 4‑HBA were first investigated on cell proliferation
Félix Leroy et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-10-15)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the large motoneurons that innervate the fast-contracting muscle fibers (F-type motoneurons) are vulnerable and degenerate in adulthood. In contrast, the small motoneurons that innervate the slow-contracting fibers (S-type motoneurons) are resistant and do not degenerate.
Monique C P Mendonça et al.
Toxins, 5(12), 2572-2588 (2013-12-20)
Apart from its angiogenic and vascular permeation activity, the vascular endothelial growth factor (VEGF) has been also reported as a potent neuronal protector. Newborn rats with low VEGF levels develop neuron degeneration, while high levels induce protective mechanisms in several
Rachel E Bennett et al.
Journal of neurotrauma, 31(19), 1647-1663 (2014-05-07)
The pathological processes that lead to long-term consequences of multiple concussions are unclear. Primary mechanical damage to axons during concussion is likely to contribute to dysfunction. Secondary damage has been hypothesized to be induced or exacerbated by inflammation. The main
商品
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
查看所有结果
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.