主要文件
LSKMAGS08
Millipore
PureProteome磁力架
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
别名:
Magnetic Bead Stand, Magnetic Separation Stand
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
价格与库存信息目前不能提供
材料
self-standing
特點
binder
製造商/商標名
PureProteome
技術
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
運輸包裝
ambient
一般說明
PureProteome磁力架含有一个可移除的磁体。
應用
研究类别
细胞培养物
特點和優勢
  • 实现可重现的过程
  • 以标准实验方案测定的结果相当
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
访问文档库
商品
通过 PureProteome™ Protein A 和 Protein G 磁珠,可利用 KingFisher Duo 磁珠纯化仪快速、可重现地纯化免疫球蛋白 (IgG)。
比较anti-FLAG® M2磁珠的小规模FLAG®标签蛋白纯化的不同洗脱方法。