文件
LSKMAGH
Millipore
PureProteome镍磁珠系统
PureProteome Nickel Magnetic Beads provide researchers with a powerful bead system to help purify polyhistidine-tagged recombinant proteins
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
共軛
magnetic beads conjugate
形狀
liquid
包裝
pkg of 10 mL
製造商/商標名
PureProteome
技術
protein purification: suitable (histidine tagged recombinant protein)
粒徑
10 μm
容量
1-5.5 mg/mL, bead suspension binding capacity (protein)
運輸包裝
ambient
一般說明
PureProteome磁珠纯化系统可确保其快速、便捷的蛋白质纯化,包括多组氨酸标记的重组蛋白。该系统具有低非特异性结合和最小的样品损失。PureProteome镍磁珠可在提供与其他磁性净化系统同等产量的同时,确保其高纯度特性。
應用
研究类别
全部
法律資訊
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。