主要文件
AQ112P
Sigma-Aldrich
山羊抗人IgG抗体,F(ab′)2,HRP偶联
Chemicon®, from goat
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
产品AQ112P监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
goat
质量水平
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
应用
山羊抗人IgG抗体,F(ab′)2,HRP偶联物可检测人IgG水平&已发表&,经验证可用于ELISA &WB。
储存及稳定性
复溶: 将冻干产品在4°C下储存长达12个月,直至打开。 用去离子水复溶至1 mg/mL。 如果在室温下静置1-2小时后产品未完全澄清,则将其离心。 (为了判断澄清度,将产品吸入巴斯德移液器中)。 产品作为未稀释的液体在4°C下可稳定数周。 超过一天后丢弃稀释液。 为了在复溶后延长储存时间,添加等体积的甘油以使最终浓度为50%甘油,并在-20°C下储存。 请记住,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Carmelo Carmona-Rivera et al.
JCI insight, 5(13) (2020-06-03)
Rheumatoid arthritis (RA) is characterized by synovial joint inflammation, cartilage damage, and dysregulation of the adaptive immune system. While neutrophil extracellular traps (NETs) have been proposed to play a role in the generation of modified autoantigens and in the activation